Kluczowe dokumenty
CLS7082025
Pyrex® VISTA culture tube, rimless
diam. × L 25 mm × 150 mm
Synonim(y):
probówki, probówki do hodowli, probówki szklane
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 200
producent / nazwa handlowa
Corning 70820-25
pojemność
55 mL
śr. × dł.
25 mm × 150 mm
kolor
clear
Opis ogólny
  • Probówki Pyrex® VISTA są wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego.
  • Konstrukcja bez obręczy ułatwia wygodne zatykanie i przechowywanie na stojaku.
  • Probówki wielokrotnego użytku mają polerowane końce.
  • Zawierają niebieskie oznaczenie (z wyjątkiem probówek o średnicy zewnętrznej 22 mm i 25 mm).
Te bezkrawędziowe probówki hodowlane Pyrex wielokrotnego użytku zapewniają większą wygodę przy zatykaniu i przechowywaniu na stojaku. Końce są polerowane ogniowo. Probówki o średnicy zewnętrznej 22 i 25 mm nie mają miejsc do znakowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)