Kluczowe dokumenty
BR114508
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 10 mL, with PP-stopper NS 12/21
Synonim(y):
Test tubes, Tubes
Wybierz wielkość
10 EA
494,00 zł
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
494,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 12/21
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114508
pojemność
10 mL
śr. × dł.
15 mm × 165 mm
dopasowywanie
(NS 12/21)
Opis ogólny
Podziałka o przybliżonej objętości i napisy z białej emalii o wysokim kontraście. Grubość ścianki ok. 1,2 mm.
Cechy i korzyści
  • Probówki z podziałką1191 są uniwersalne i pasują do większości zastosowań laboratoryjnych.
  • Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego dla łatwego podglądu zawartości.
  • Zawiera polipropylenową nasadkę zapewniającą optymalny odzysk próbki.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)