Kluczowe dokumenty
CLS7077B50
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Synonim(y):
Corning® 7077B
Wybierz wielkość
50 EA
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
opakowanie
pack of 25 ea
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7077B-50
zakres pomiaru objętości
50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Długość
358 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Te sterylne jednorazowe krótkie pipety serologiczne Pyrex są skalibrowane "do podawania" (TD) z wydmuchiwaniem. Są idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak okapy. Rozmiary 5, 10 i 25 ml mają obrobione wierzchołki, a 50 ml ma wierzchołek z polipropylenu. Ujemne podziałki na każdej pipecie sprawiają, że można je stosować zarówno w procedurach serologicznych, jak i pomiarowych.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)