Kluczowe dokumenty
CLS7078B1
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonim(y):
Corning® 7078B
Wybierz wielkość
500 EA
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
round tip
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Yellow
graduations
subdivision
opakowanie
pack of 250 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7078B-1
zakres pomiaru objętości
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Długość
215 mm
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Te sterylne jednorazowe krótkie pipety serologiczne Pyrex są skalibrowane "do podawania" (TD) z wydmuchiwaniem. Są idealne do użytku w ograniczonych przestrzeniach, takich jak okapy. Rozmiary 5, 10 i 25 ml mają obrobione wierzchołki, a 50 ml ma wierzchołek z polipropylenu. Ujemne podziałki na każdej pipecie sprawiają, że można je stosować zarówno w procedurach serologicznych, jak i pomiarowych. Pakowane w plastikowe torebki, dzięki czemu można wyjąć kilka z nich bez zanieczyszczania całego opakowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)