CLS706525
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 25.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonim(y):
Corning® 7065
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
graduation
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7065-25
zakres pomiaru objętości
25.0 mL, accuracy: 0.1 mL
śr. zewn. × dł.
14 mm × 440 mm
pojemność
25.0 mL
Cechy i korzyści
- Pipety pomiarowe Pyrex® z kolorowymi oznaczeniami (objętość 25 ml) to pipety wielokrotnego użytku, które są oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji i sortowania.
- Górny koniec jest zwężony (typu Mohr).
- Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle.
- Są one skalibrowane "do dostarczania" (TD) ich całkowitej pojemności bez wydmuchiwania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)