CLS706510
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 10 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
Corning® 7065
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
graduation
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7065-10
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.06 mL
śr. zewn. × dł.
10 mL × 380 mm
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Pipety pomiarowe Pyrex® z kolorowymi oznaczeniami (objętość 10 ml) to pipety wielokrotnego użytku, które są oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji i sortowania.
- Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle.
- Pipety są skalibrowane tak, aby ich całkowita pojemność (TD) nie została przekroczona.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)