CLS656402L
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
27
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
pack of 1
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 65640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
pojemność
2,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przestroga
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)