Kluczowe dokumenty
CLS614050
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
Synonim(y):
Corning® 6140
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 6140-50
śr. zewn. trzonu
8 mm
śr. wewn. górnej części
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kąt stożka 60°. Długość trzpienia wynosi 150 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)