Kluczowe dokumenty
CLS5820500
Pyrex® volumetric mixing flask, with ST stopper
capacity 500 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5820
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5820500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
19
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 5820-500
tol. measuring range
0.20 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
The upper bulb, located between the stopper and the capacity graduation is approximately one-tenth the flask rated capacity. The 2 L size upper bulb is only one-twentieth capacity. The additional bulb assists in the mixing of liquids or powders when shaken.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)