Kluczowe dokumenty
CLS5660500
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5660500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
Połączenie
joint stopper19
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5660-500
tol. measuring range
0.20 mL
pojemność
500 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)