CLS565025
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 25 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
class A
opakowanie
case of 12 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 5650-25
tol. measuring range
0.03 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te kolby o standardowej konstrukcji są zgodne z tolerancjami pojemności klasy A określonymi przez ASTM. Jednakże, aby ułatwić przenoszenie kryształów, soli i proszków, otwarty koniec został rozszerzony w rozmiarach 25 ml i 50 ml. Standardowe zakrętki 18-410 G.P.I mają trwałą polietylenową wkładkę w kształcie stożka.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)