Kluczowe dokumenty
CLS5400250
Pyrex® iodine determination flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera, szklane kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5400250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
joint ST/NS stopper22
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
closure type ST stopper
opakowanie
pack of 1
case of 8
producent / nazwa handlowa
Corning 5400-250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Kolby są rozdmuchiwane w specjalnie zaprojektowanych formach, zapewniając w ten sposób jednolitość i odpowiedni kontur. Korek wystaje ponad koryto uszczelnienia cieczy, aby ułatwić jego usunięcie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)