Kluczowe dokumenty
CLS5360125
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 125 mL
Synonim(y):
conical flasks, Corning® 5360
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5360125 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
rozmiar zatyczki
5
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ground joint or rubber stopper
opakowanie
case of 18
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5360-125
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)