Kluczowe dokumenty
CLS5320250
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
filtr kolbowy, kolba filtrująca, kolby filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5320250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper6
opis
without hose connection
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
case of 18
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5320-250
zakres pomiaru objętości
75-250 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Wydmuchiwane w specjalnych formach, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość. Podziałka pokazuje przybliżoną pojemność.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)