Kluczowe dokumenty
CLS5139550
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
Synonim(y):
butelka na media, butelka z podziałką, butelki na media
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 4 ea
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 51395-50
dostępność
not available in EU
śr. wewn. szyjki butelki
17 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Wytrzymałe butelki z bursztynowego szkła o niskim poziomie aktyniczności chronią materiały wrażliwe na światło. Zawierają jednoczęściowe, autoklawowalne, pomarańczowe zakrętki z PP bez wkładki (rozmiar GL 45) z niekapiącymi pierścieniami do nalewania. Trwałe, białe emaliowane podziałki i miejsca do znakowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)