Kluczowe dokumenty
CLS4720500
Pyrex® Church distilling flask
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
Synonim(y):
1240 4720, kolba destylacyjna, szklane kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produkt CLS4720500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4720-500
pojemność
500 mL
kolba śr. zewn. × wys.
102 mm × 135 mm
ramię boczne śr. zewn. × dł.
13 mm × 220 mm
Opis ogólny
Do destylacji materiałów bitumicznych nadających się do obróbki dróg.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)