Kluczowe dokumenty
CLS4450250
Pyrex® baffled Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera, kolby laboratoryjne, kolby stożkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
narrow-mouth neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
closure type Rubber stopper
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4450-250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Kolby Erlenmeyera z przegrodą Pyrex® są wyposażone w ciężką, obrobioną krawędź zapewniającą maksymalną trwałość.
  • Kolby Delong z przegrodą zapewniają optymalne i spójne mieszanie roztworu, gdy są używane z wytrząsarkami do kolb.
  • Jednolita grubość ścianek zapewnia optymalną równowagę między wytrzymałością mechaniczną a odpornością na szok termiczny.
  • Dla wygody kolby są wyposażone w miejsce do znakowania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)