Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3410,00 zł 2898,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
material
flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap
description
plain
sterility
sterile
feature
cap: no, C-Flex tubing
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 11415
technique(s)
cell culture: suitable
I.D.
1/8 in.
capacity
250 mL
volume
250 mL
fitting
male luer lock
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile | description volume 125 mL, I.D. 1/8 in., sterile | description volume 500 mL, I.D. 1/8 in., sterile | description volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile |
| manufacturer/tradename Corning 11415 | manufacturer/tradename Corning 11405 | manufacturer/tradename Corning 11425 | manufacturer/tradename Corning 11495 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material polypropylene cap, polycarbonate , flat bottom flask | material polycarbonate , flat bottom flask, polypropylene cap | material polycarbonate , polypropylene cap, flat bottom flask | material flat bottom flask, polypropylene cap, polycarbonate |
| capacity 250 mL | capacity 125 mL | capacity 500 mL | capacity 3 L |
| feature C-Flex tubing, cap: no | feature cap: no, C-Flex tubing | feature C-Flex tubing, cap: no | feature C-Flex tubing, cap: no |
| packaging case of 4 | packaging case of 6 | packaging case of 2 | packaging case of 2 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?