Kluczowe dokumenty
CLS4442250
Pyrex® long neck culture flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Produkt CLS4442250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
closure type closure cap
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4442-250
pojemność
250 mL
śr. zewn. szyjki
(38 mm)
38 mm
Opis ogólny
Szyjka jest wykonana z grubościennej rurki bez obręczy i zmniejsza ilość rozpryskiwanego roztworu docierającego do zamknięcia. Idealny do kultur wytrząsanych.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)