CLS401901
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 36 L
Synonim(y):
equipment replacement accessory
Wybierz wielkość
7100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7100,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel shaft
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 36 L
producent / nazwa handlowa
Corning 401901
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)