Kluczowe dokumenty
CLS402648
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 3 L
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
Wybierz wielkość
1 EA
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 3 L
producent / nazwa handlowa
Corning 402648
Opis ogólny
Wał wirnika ze stali nierdzewnej z podwójnym łożyskiem, zmodyfikowany zespół wirnika do użytku w napędzanych magnetycznie kolbach Proculture Spinner 3L. Węższa konstrukcja łopatki wirnika umożliwia użycie z sondami w celu stworzenia małego bioreaktora.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)