Kluczowe dokumenty
CLS3965100
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 12.7 mm
Synonim(y):
Corning® 3965
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS3965100 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opis
For use with bottles
producent / nazwa handlowa
Corning 3965-100
śr. zewn. × wys.
109 mm × 140 mm
śr. zewn. wylotu węża
12.7 mm
Opis ogólny
Do aseptycznego napełniania naczyń. Gumowa rurka jest przymocowana do górnej części rurki, podczas gdy naczynie odbiorcze jest umieszczone wewnątrz dzwonu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)