Kluczowe dokumenty
CLS3740M
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 85 mL , to top of siphon
Synonim(y):
Corning® 3740
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Produkt CLS3740M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Połączenie
female joint ST/NS45/50
male joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Corning 3740-M
pojemność
85 mL , to top of siphon
komora śr. wewn. × wys.
38 mm × 130 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)