CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
Synonim(y):
Corning® 36210
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
Corning 36210-50M
dysk śr.
20 mm
śr. filtra
20 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 75 mm
śr. wewn. górnej części
50 mm
wielkość porów
10-15 μm porosity
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)