CLS36060350F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 350 mL, porosity 4-5.5 μm
Synonim(y):
Corning® 36060
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 36060-350F
pojemność
350 mL
dysk śr.
80 mm
wielkość porów
4-5.5 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)