CLS33950SC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Synonim(y):
Corning® 33950
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
Polecane produkty
Nazwa produktu
Pyrex® fritted disc, body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
producent / nazwa handlowa
Corning 33950-SC
średnica obudowy
25 mm
Średnica
25 mm
wielkość porów
40-60 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zaprojektowany do użytku w ekstraktorach marki Pyrex, w których pożądane jest ważenie ekstrahowanego materiału lub w których papierowe gilzy mogą zostać zaatakowane przez stosowane chemikalia.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)