Kluczowe dokumenty
CLS31757
Pyrex® glass drying trays
capacity 1.75 L, L × W × H 11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
Synonim(y):
Corning® 3175
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS31757 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
oval
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3175-7
dł. × szer. × wys.
11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
pojemność
1.75 L
Opis ogólny
Pyrex glass drying trays are designed for use as drying, staining, or developing trays. They can also be used with paper or gel electrophoresis, or paper chromatography. The trays are made from a thermally resistant low-expansion borosilicate glass and will withstand all autoclaving methods. Do not place over direct heat, for oven use only.
  • heavy-duty rim
  • reusable
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)