Kluczowe dokumenty
CLS3160152
Pyrex® petri dishes
complete, O.D. × H 150 mm × 20 mm
Synonim(y):
Corning® 3160
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produkt CLS3160152 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 3160-152
śr. zewn. × wys.
150 mm × 20 mm
Opis ogólny
  • Naczynia hodowlane1550 są wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego.
  • Są one odporne na wielokrotną sterylizację (na mokro lub na sucho) i odporne chemicznie.
  • Ząbkowane krawędzie zapewniają większą wytrzymałość mechaniczną i zmniejszają kapilarne działanie skondensowanej wilgoci.
  • Górna część oznaczona niebieską emalią, dolna białą, co ułatwia sortowanie.
  • Dno zawiera trójkątny, emaliowany punkt odniesienia do seryjnych rozcieńczeń.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)