CLS3046100
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 100 mL
Synonim(y):
Corning® 3046
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3046-100
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)