Kluczowe dokumenty
CLS3024PACK
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
assortment pack
Synonim(y):
Corning® 3024
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produkt CLS3024PACK nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 3024-PACK
Opis ogólny
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)