Kluczowe dokumenty
CLS3023500
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 500 mL
Synonim(y):
Corning® 3023
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produkt CLS3023500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 5.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3023-500
tol. measuring range
2.0 mL
pojemność
500 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)