Kluczowe dokumenty
CLS1340125
Pyrex® dropper bottle
capacity 125 mL
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 1340-125
pojemność
125 mL
śr. × wys.
55 mm × 150 mm
Opis ogólny
Te butelki z wkraplaczem Pyrex są zalecane do stosowania tam, gdzie ważne jest zapobieganie zanieczyszczeniu przez rozpuszczalność lub zmianę pH. Korek nie jest objęty specyfikacją złącza, ale jest szlifowany do wymiennego stożka 1:10. Pojemność pipety wynosi 0,25 ml
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)