Merck
CDS025451
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-(4-hydroxyphenyl)butanoic acid
AldrichCPR
Synonim(y):
Kwas 3-amino-4-(4-hydroksyfenylo)butanowy, Kwas β-amino-4-hydroksybenzenobutanowy, β-homotyrozyna
About This Item
Wzór liniowy:
C10H13O3N1
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciąg SMILES
NC(Cc1ccc(cc1)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-8(6-10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-4,8,12H,5-6,11H2,(H,13,14)
Klucz InChI
VUNPIAMEJXBAFP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)