Merck
CDS025272
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
AldrichCPR
Synonim(y):
3-fosfonopropionian trimetylu, Ester metylowy kwasu 3-dimetoksyfosforylo-propionowego, Fosfonian trimetylu (2-karboksyetylu), Kwas 3-(dimetoksyfosfinylo)-, ester metylowy kwasu propanowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O5P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
grupa funkcyjna
ester
phosphonate
ciąg SMILES
[P](=O)(OC)(OC)CCC(=O)OC
InChI
InChI=1S/C11H13N3/c1-12-9-10-3-5-11(6-4-10)14-8-2-7-13-14/h2-8,12H,9H2,1H3
Klucz InChI
DUCGXDQPWFCMNZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)