Merck
CDS021440
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)propionaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
358,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
358,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5F3O
Masa cząsteczkowa:
126.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC(C([H])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O/c1-3(2-8)4(5,6)7/h2-3H,1H3
Klucz InChI
QLHMHPBDSYKXRI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)