Merck
CDS013703
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
Wybierz wielkość
500 MG
358,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
358,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N3O2
Masa cząsteczkowa:
205.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC(C)n1nnc2cc(ccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-6(2)13-9-4-3-7(10(14)15)5-8(9)11-12-13/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Peters et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 31-31 (2020-02-28)
Medium-chain fatty acids and their 3-hydroxy derivatives are metabolites endogenously produced in humans, food-derived or originating from bacteria. They activate G protein-coupled receptors, including GPR84 and HCA3, which regulate metabolism and immune functions. Although both receptors are coupled to Gi