Merck
CDS007763
Sigma-Aldrich
(2-morpholin-4-yl-ethyl)[5-(-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]amine
AldrichCPR
Wybierz wielkość
250 MG
798,00 zł
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
798,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28BN3O3
Masa cząsteczkowa:
333.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC1(C)OB(C2=CC=C(NCCN3CCOCC3)N=C2)OC1(C)C
InChI
1S/C17H28BN3O3/c1-16(2)17(3,4)24-18(23-16)14-5-6-15(20-13-14)19-7-8-21-9-11-22-12-10-21/h5-6,13H,7-12H2,1-4H3,(H,19,20)
Klucz InChI
ZYQJAKOVUNNVAU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)