Merck
CBR00329
Sigma-Aldrich
4-Hydrazinoquinazoline
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
NNC1=NC=NC2=CC=CC=C12
InChI
1S/C8H8N4/c9-12-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8/h1-5H,9H2,(H,10,11,12)
Klucz InChI
QVKNQXCOGYNFPC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Informacje prawne
Product of ChemBridge Corp.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V V Dunaev et al.
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978), 65(3), 118-120 (1993-05-01)
It is established that KS-79 compound possesses the high level of antioxidant activity and realizes its antioxidant effect at initial stages of free-radical hydrogen peroxide oxidation of lipids. Due to this ability it differs from the oxidants of direct-type action.
[Hemato-encephalic barrier function in strokes in patients with arterial hypertension under drug correction].
V V Dunaev et al.
Likars'ka sprava, (5-6)(5-6), 124-126 (1995-05-01)
Kazuhiro Yamazaki et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 28(1), 143-147 (2011-12-16)
Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP)-1 inhibitor has been suggested to attenuate the ischemia-reperfusion injury. We investigated the protective effect of the cardioplegia with a PARP-1 inhibitor, 4-hydoxyquinazoline (4-HQ), against myocardial ischemia-reperfusion injury. Isolated rat hearts were perfused on a Langendorff apparatus and
Andriy G Golub et al.
European journal of medicinal chemistry, 58, 258-264 (2012-11-07)
Hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase is a key target for the development of anti-HCV drugs. Here we report on the identification of novel allosteric inhibitors of HCV NS5B through a combination of structure-based virtual screening and in vitro NS5B
Maher A El-Hashash et al.
Global journal of health science, 4(1), 174-183 (2012-09-18)
The reactions of 2-ethoxy-4-hydrazinoquinazoline 2 with diethyl oxalate and ethyl chloroacetate gave 6-ethoxy-2H-[1,2,4]triazino[4,3-c]quinazoline-3,4-dione 3 and 6-ethoxy-2,3-dihydro-4H-[1,2,4]triazino[4,3-c]quinazolin-4-one 4 respectively. A series of 5-ethoxy-2-X-[1,2,4]triazolo[1, 5-c]quinazolines 5a-d was also produced by reacting 2 with the acid chlorides namely: benzoyl, crotonyl, cinnamyl and 2-furoyl