Merck
C97482
Sigma-Aldrich
trans,trans,cis-1,5,9-Cyclododecatriene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
Beilstein:
1362442
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
tw
231 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1C\C=C\CC\C=C\CCC=C1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1-,9-7+,10-8+
Klucz InChI
ZOLLIQAKMYWTBR-RYMQXAEESA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Reinout Van Kerrebroeck et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-06-07)
Bromination reactions are crucial in today's chemical industry since the versatility of the formed organobromides makes them suitable building blocks for numerous syntheses. However, the use of the toxic and highly reactive molecular bromine (Br2) makes these brominations very challenging
Xianmiao Zhang et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(4), 1026-1036 (2020-03-03)
The reactions of hexabromocyclododecane (HBCD) isomers with Fe(ii) associated with iron oxides were performed in a pH range from 6.15 to 7.50 at room temperature. It was observed that Fe(ii) associated with iron oxides (i.e., goethite, magnetite, hematite) is a