Kluczowe dokumenty
C58215
4-Chloro-3-nitroaniline
97%
Synonim(y):
4-Amino-1-chloro-2-nitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
99-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
Klucz InChI
FOHHWGVAOVDVLP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?