Merck
C54902
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-nitrophenol
96%
Synonim(y):
α-Chloro-4-nitro-o-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2C6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
128 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)