Merck
C4753
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3