Merck
C44702
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
mp
96-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Klucz InChI
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanne Frederiksen et al.
International journal of hygiene and environmental health, 220(2 Pt A), 244-253 (2016-09-18)
Experimental studies indicate that some chemicals with UV blocking properties (known as UV filters) can act as endocrine disruptors. UV filters are used in sunscreens and other cosmetic- and personal care products, as well as in other consumer products such