Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
603,00 zł
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
density
1.022 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description analytical standard |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 1.022 g/mL at 25 °C | density 0.968 g/mL at 25 °C | density 0.960 g/mL at 25 °C | density - |
| concentration 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form solution | form - | form - | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopropylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?