Merck
C112437
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone oxime
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H8(=NOH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
tw
196 °C (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
O\N=C1/CCCC1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)