Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Br)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
256-841-0
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
130-135 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
InChI key
RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?