C108057
N-Cyclohexyl-1,3-propanediamine
99%
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
tw
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−17-−15 °C (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H20N2/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h9,11H,1-8,10H2
Klucz InChI
ITZPOSYADVYECJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter