Merck
C103403
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenylacetonitrile
92%
Synonim(y):
1-Cyclohexene-1-acetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
92%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
tw
144 °C/90 mmHg (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
Klucz InChI
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder cyclohexylideneacetonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup