Kluczowe dokumenty
BU037742
Buchi distribution head for recirculating chiller
pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104804
NACRES:
NB.43
opis
connects 2 Rotavapors to one chiller
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 037742
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)