Kluczowe dokumenty
BR95111
BRAND® special pegs for draining rack
Synonim(y):
Accessories, Draining rack, Special pegs
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
polystyrene
opakowanie
pack of 1 set
pack of 11 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 95111
dł. × śr. zewn.
100 mm × 6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specjalne kołki 1191 do stojaka do opróżniania są wykonane z PS i zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wąskich lub małych naczyniach, takich jak probówki, małe kolby miarowe i cylindry miarowe. Kołki te zapewniają bezpieczne i stabilne mocowanie, gwarantując skuteczne opróżnianie naczyń przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka ich rozlania lub stłuczenia. Ich przemyślana konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni na stojaku do ociekania, co czyni je niezbędnym akcesorium w środowiskach laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)